Få mere at vide
N-Des((tetrahydrofuran-2-yl)methanone)) Terazosin Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Des((tetrahydrofuran-2-yl)methanone) Terazosin Dihydrochloride |
| CAS | 60548-08-5 |
| Molekylær formel | C14H19N5O2.2[HCl] |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine Dihydrochloride, 2-(1-Piperazinyl)-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline-2HCl, Terazosin Related Compound A (USP), Prazosin Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O2.2ClH/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19;;/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCNCC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.25 |
| Formel vægt | 361.1072 |