missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Des((tetrahydrofuran-2-yl)methanone)) Terazosin Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Des((tetrahydrofuran-2-yl)methanone) Terazosin Dihydrochloride |
| CAS | 60548-08-5 |
| Molekylær formel | C14H19N5O2.2[HCl] |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6,7-Dimethoxy-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine Dihydrochloride, 2-(1-Piperazinyl)-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline-2HCl, Terazosin Related Compound A (USP), Prazosin Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O2.2ClH/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19;;/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18);2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCNCC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.25 |
| Formel vægt | 361.1072 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?