Få mere at vide
N-des-succinyl-Sacubitril hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,4S)-4-Amino-5-(biphenyl-4-yl)-2-methylpentanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Formel vægt | 347.17 |
| MDL nummer | MFCD27955986 |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.88 |
| InChI nøgle | MYJTZLYRAWUSLB-WSCVZUBPSA-N |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)[C@H](C)C[C@H](N)CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | ethyl (2R,4S)-4-amino-5-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-2-methylpentanoate hydrochloride |