missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-des-succinyl-N-Boc-O-desethyl Sacubitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid |
| CAS | 1012341-50-2 |
| Molekylær formel | C23H29NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-methylpentanoic Acid, (alphaR,gammaS)-gamma-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-alpha-methyl[1,1'-biphenyl]-4-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO4/c1-16(21(25)26)14-20(24-22(27)28-23(2,3)4)15-17-10-12-19(13-11-17)18-8-6-5-7-9-18/h5-13,16,20H,14-15H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t16-,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](C[C@@H](Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,4S)-2-methyl-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-(4-phenylphenyl)pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.48 |
| Formel vægt | 383.2097 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?