missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Des(dimethyl)-4-epi-tetracycline (~70%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Des(dimethyl)-4-epi-tetracycline |
| CAS | 53864-51-0 |
| Molekylær formel | C20H20N2O8 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(Amino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O8/c1-19(29)6-3-2-4-9(23)10(6)14(24)11-7(19)5-8-13(21)15(25)12(18(22)28)17(27)20(8,30)16(11)26/h2-4,7-8,13,23,25-26,29-30H,5,21H2,1H3,(H2,22,28)/t7-,8-,13+,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@]12[C@@](C[C@]3(C(=C1O)C(=O)C=4C([C@@]3(C)O)=CC=CC4O)[H])([C@@H](N)C(O)=C(C(N)=O)C2=O)[H] |
| IUPAC navn | (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-amino-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.38 |
| Formel vægt | 416.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?