missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Des(5-methylpyrazinecarbonyl)-N-ethylcarboxyl Glipizide, TRC

Artikelnummer. 30363362
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363362 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD292595500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Des(5-methylpyrazinecarbonyl)-N-ethylcarboxyl Glipizide
CAS 13554-93-3
Molekylær formel C18H27N3O5S
Mængde 500 mg
Synonym [p-[(Cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl]phenethyl]carbamic Acid Ethyl Ester, [p-[(3-Cyclohexylureido)sulfonyl]phenethyl]carbamic Acid Ethyl Ester, Glipizide EP Impurity C
InChI formel InChI=1S/C18H27N3O5S/c1-2-26-18(23)19-13-12-14-8-10-16(11-9-14)27(24,25)21-17(22)20-15-6-4-3-5-7-15/h8-11,15H,2-7,12-13H2,1H3,(H,19,23)(H2,20,21,22)
SMIL CCOC(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2
Molekylvægt (g/mol) 397.49
Formel vægt 397.1671
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.