missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Des(5-chloro-2-carvoxythienyl)-N-methylphthalamide Rivaroxaban, TRC

Artikelnummer. 30353179
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
20 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353179 10 mg
30368296 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD13158010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Des(5-chloro-2-carvoxythienyl)-N-methylphthalamide Rivaroxaban
CAS 2206360-74-7
Molekylær formel C23H24N4O6
Mængde 10 mg
Synonym 1,2-Benzenedicarboxamide, N1-methyl-N2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]- (ACI), (S)-N1-Methyl-N2-[[2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl]methyl]phthalamide, N1-Methyl-N2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]phthalamide
InChI formel InChI=1S/C23H24N4O6/c1-24-21(29)18-4-2-3-5-19(18)22(30)25-12-17-13-27(23(31)33-17)16-8-6-15(7-9-16)26-10-11-32-14-20(26)28/h2-9,17H,10-14H2,1H3,(H,24,29)(H,25,30)/t17-/m0/s1
SMIL O=C1N(C[C@H](CNC(=O)C2=C(C(NC)=O)C=CC=C2)O1)C3=CC=C(C=C3)N4C(=O)COCC4
IUPAC navn (S)-N1-Methyl-N2-((2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)oxazolidin-5-yl)methyl)phthalamide
Molekylvægt (g/mol) 452.46
Formel vægt 452.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.