Få mere at vide
N-Des(4-Fluorophenyl)-N-(3-fluorophenyl) Ezetimibe, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Des(4-Fluorophenyl)-N-(3-fluorophenyl) Ezetimibe |
| CAS | 1700622-06-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H21 F2 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3R,4S)-1-(3-Fluorophenyl)-3-[(S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one, 2-Azetidinone, 1-(3-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-, (3R,4S)-, Ezetimibe m-Fluoroaniline Analog (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21F2NO3/c25-17-8-4-15(5-9-17)22(29)13-12-21-23(16-6-10-20(28)11-7-16)27(24(21)30)19-3-1-2-18(26)14-19/h1-11,14,21-23,28-29H,12-13H2/t21-,22+,23-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2cccc(F)c2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC navn | (3R,4S)-1-(3-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.43 |
| Vis mere |