Få mere at vide
N-Des(4-Fluorophenyl)-N-(3-chlorophenyl)-ezetimibe, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Des(4-Fluorophenyl)-N-(3-chlorophenyl)-ezetimibe |
| CAS | 1700622-08-7 |
| Molekylær formel | C24H21ClFNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3R,4S)-1-(4-chlorophenyl)-3-((S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl)-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21ClFNO3/c25-17-5-9-19(10-6-17)27-23(16-3-11-20(28)12-4-16)21(24(27)30)13-14-22(29)15-1-7-18(26)8-2-15/h1-12,21-23,28-29H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(N(C1=CC=C(Cl)C=C1)[C@@H]2C3=CC=C(O)C=C3)[C@@H]2CC[C@H](O)C4=CC=C(F)C=C4 |
| IUPAC navn | (3R,4S)-1-(4-chlorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.88 |
| Formel vægt | 425.1194 |