Få mere at vide
N-des(4-Chlorobenzoyl) Rebamipide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-yl)propionic Acid Hydrochloride |
| CAS | 4876-14-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H13ClN2O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-3-(1,2-dihydro-2-oxoquinoline-4-yl)propionic Acid Hydrochloride, 1,2-Dihydro-2-oxo-4-quinolinealanine Hydrochloride, α-Amino-β-[4-(1,2-dihydro-2-oxoquinoline)]propionic Acid Hydrochloride, α-Amino-1,2-dihydro-2-oxo-4-quinolinepropanoic Acid Hydrochloride, 2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O3.ClH/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H |
| SMIL | NC(C(O)=O)CC(C1=CC=CC=C1N2)=CC2=O.Cl |
| IUPAC navn | 2-amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.7 |
| Vis mere |