missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Des-(2-chloroethyl) Chlorambucil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[(2-Chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid |
| CAS | 116505-53-4 |
| Molekylær formel | C12 H16 Cl N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, 4-[(2-chloroethyl)amino]-, 4-[(2-Chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid, 4-[4-[(2-Chloroethyl)amino]phenyl]butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16ClNO2/c13-8-9-14-11-6-4-10(5-7-11)2-1-3-12(15)16/h4-7,14H,1-3,8-9H2,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)CCCc1ccc(NCCCl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[4-(2-chloroethylamino)phenyl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.714 |
| Formel vægt | 241.087 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?