Få mere at vide
N-Des[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] quetiapindihydrochlorid (1,0 mg/ml i methanol), TRC
Artikelnummer. 30404618
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
30404618 10 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30404618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT136510X1ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Molekylær formel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Mængde 10 x 1 mL
Synonym 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(1-piperazinyl)-, dihydrochloride (9CI), 11-(1-Piperazinyl)-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazin-1-yl-dibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, 11-Piperazinodibenzo[b,f][1,4]thiazepine dihydrochloride, Norquetiapine dihydrochloride, N-Des[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]quetiapine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H17N3S.2ClH/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;;/h1-8,18H,9-12H2;2*1H
SMIL Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC navn 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzothiazepin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 368.32
Formel vægt 367.0677
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride 1 mg/mL