Få mere at vide
N-Des[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl] Udenafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desalkyludenafil |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N5O4S/c1-4-6-13-15-16(23(3)22-13)18(24)21-17(20-15)12-10-11(28(19,25)26)7-8-14(12)27-9-5-2/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,19,25,26)(H,20,21,24) |
| Formel vægt | 405.1471 |