missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Depropyl N-Benzyl Propafenone, TRC

Artikelnummer. 30352998
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352998 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352998 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28197025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Depropyl N-Benzyl Propafenone
CAS 178691-47-9
Molekylær formel C25 H27 N O3
Mængde 25 mg
Synonym 1-[2-[2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)amino]propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone
InChI formel InChI=1S/C25H27NO3/c27-22(18-26-17-21-11-5-2-6-12-21)19-29-25-14-8-7-13-23(25)24(28)16-15-20-9-3-1-4-10-20/h1-14,22,26-27H,15-19H2
SMIL OC(CNCc1ccccc1)COc2ccccc2C(=O)CCc3ccccc3
IUPAC navn 1-[2-[3-(benzylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 389.49
Formel vægt 389.1991
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.