missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Depropyl N-Benzyl Propafenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Depropyl N-Benzyl Propafenone |
| CAS | 178691-47-9 |
| Molekylær formel | C25 H27 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-[2-[2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)amino]propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO3/c27-22(18-26-17-21-11-5-2-6-12-21)19-29-25-14-8-7-13-23(25)24(28)16-15-20-9-3-1-4-10-20/h1-14,22,26-27H,15-19H2 |
| SMIL | OC(CNCc1ccccc1)COc2ccccc2C(=O)CCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1-[2-[3-(benzylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.49 |
| Formel vægt | 389.1991 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?