missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Demethylterbinafine Hydrochloride, Mikromol

Artikelnummer. 30462240
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462240 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30462240 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0696.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Demethylterbinafine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Demethylterbinafine Hydrochloride
CAS 152830-98-3
Analyt- eller komponentnavne N-Demethylterbinafine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H23 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Demethylterbinafine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-20(2,3)14-7-4-8-15-21-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18;/h4-6,8-13,21H,15-16H2,1-3H3;1H/b8-4+;
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12
IUPAC navn (E)-6,6-dimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Mængde 50 mg
Formel vægt 313.1597 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.