missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Demethylivabradine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Demethylivabradine |
| CAS | 215935-23-2 |
| Molekylær formel | C26H34N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, N-Demethylivabradine, S 18982 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N2O5/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3/t20-/m1/s1 |
| SMIL | C(NCCCN1C(=O)CC=2C(CC1)=CC(OC)=C(OC)C2)[C@@H]3C=4C(C3)=CC(OC)=C(OC)C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 454.56 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?