missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Demethylclindamycin, TRC

Artikelnummer. 30360777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360777 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2914951MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethylclindamycin
CAS 22431-45-4
Molekylær formel C17 H31 Cl N2 O5 S
Mængde 1 mg
Synonym L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio- (9CI), L-threo-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, trans- α- (8CI), L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, (2S-trans)-, (7S)-7-Chloro-7-deoxy-1'-demethyllincomycin, 1'-Demethylclindamycin, 7-Chloro-N-demethyllincomycin, N-Demethylclindamycin, U 26727A
InChI formel InChI=1S/C17H31ClN2O5S/c1-4-5-9-6-10(19-7-9)16(24)20-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-3/h8-15,17,19,21-23H,4-7H2,1-3H3,(H,20,24)/t8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15+,17+/m0/s1
SMIL CCC[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn (2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 410.96
Formel vægt 410.1642
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.