Få mere at vide
N-Demethyl Vandetanib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Desmethylvandetanib |
| CAS | 338992-12-4 |
| Molekylær formel | C21 H22 Br F N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Quinazolinamine, N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-(4-piperidinylmethoxy)-, N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-(4-piperidinylmethoxy)-4-quinazolinamine, 4-(4-Bromo-2-fluoroanilino)-6-methoxy-7-[(piperidin-4-yl)methoxy]quinazoline, N-Demethyl Va |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22BrFN4O2/c1-28-19-9-15-18(10-20(19)29-11-13-4-6-24-7-5-13)25-12-26-21(15)27-17-3-2-14(22)8-16(17)23/h2-3,8-10,12-13,24H,4-7,11H2,1H3,(H,25,26,27) |
| SMIL | COc1cc2c(Nc3ccc(Br)cc3F)ncnc2cc1OCC4CCNCC4 |
| IUPAC navn | N-(4-bromo-2-fluorophenyl)-6-methoxy-7-(piperidin-4-ylmethoxy)quinazolin-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.327 |
| Formel vægt | 460.091 |