Få mere at vide
N-Demethyl Trimipramine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethyltrimipramine Hydrochloride |
| CAS | 10464-24-1 |
| Molekylær formel | C19 H24 N2 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2RS)-3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Trimipramine-desmethyl Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-15(13-20-2)14-21-18-9-5-3-7-16(18)11-12-17-8-4-6-10-19(17)21;/h3-10,15,20H,11-14H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCC(C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.87 |
| Formel vægt | 316.1706 |