missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Demethyl Roxithromycin, TRC

Artikelnummer. 30012443
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012443 25 mg
17981905 5 mg
17994945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23126525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 118267-18-8
Molekylær formel C40H74N2O15
Molekylvægt (g/mol) 823.02
Synonym Roxithromycin Ep Impurity F
SMIL CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](NC)[C@H]3O)[C@](C)(O)C[C@@H](C)\C(=N/OCOCCOC)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Demethyl Roxithromycin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C40H74N2O15/c1-14-28-40(10,48)33(44)23(4)30(42-52-20-51-16-15-49-12)21(2)18-38(8,47)35(57-37-31(43)27(41-11)17-22(3)53-37)24(5)32(25(6)36(46)55-28)56-29-19-39(9,50-13)34(45)26(7)54-29/h21-29,31-35,37,41,43-45,47-48H,14-20H2,1-13H3/b42-30-/t21-,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,31-,32+,33-,34+,35-,37+,38-,39-,40-/m1/s1
Formel vægt 822.5089
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.