Få mere at vide
N-Demethyl Rifampicin, TRC
Artikelnummer. 30363025
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363025 10 mg
30366478 1 mg
30357967 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23125010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13292-45-0
Molekylær formel C42 H56 N4 O12
Molekylvægt (g/mol) 808.91
Synonym N-Demethylrifampicin, Rifamycin, 3-[(1-piperazinylimino)methyl]-, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-1,11(2H)-dione, 5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-(N-1-piperazinylformimidoyl)-, 21-acetate (7CI,8CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., 3-[(1-Piperazinylimino)methyl]rifamycin, 3-Piperazinoiminomethyl rifamycin SV, 4-N-Demethylrifampicin, AF/AP, Demethylrifampicin, N-Demethyl rifampicin, N-Desmethylrifampicin, N-Demethylrifampin, NSC 143416, Rifampicin AF/AP
SMIL CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CCNCC5)c(O)c4c3C2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Demethyl Rifampin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C42H56N4O12/c1-20-11-10-12-21(2)41(54)45-32-27(19-44-46-16-14-43-15-17-46)36(51)29-30(37(32)52)35(50)25(6)39-31(29)40(53)42(8,58-39)56-18-13-28(55-9)22(3)38(57-26(7)47)24(5)34(49)23(4)33(20)48/h10-13,18-20,22-24,28,33-34,38,43,48-52H,14-17H2,1-9H3,(H,45,54)/b11-10+,18-13+,21-12-,44-19+/t20-,22+,23+,24+,28-,33-,34+,38+,42-/m0/s1
Formel vægt 808.3895