missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Demethyl Ricinine-13C3, TRC

Artikelnummer. 30361756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361756 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23124710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Demethyl Ricinine-13C3
CAS 1391053-00-1
Molekylær formel C413C3H6N2O2
Mængde 10 mg
Synonym 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3, 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxonicotinonitrile-13C3, 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine-13C3, 4-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile-13C3, N-Demethylricinine-13C3
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O2/c1-11-6-2-3-9-7(10)5(6)4-8/h2-3H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,6+1
SMIL CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13CH]1
IUPAC navn 4-methoxy-2-oxo-(4,5,6-^{13}C_{3})1H-pyridine-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 153.11
Formel vægt 153.053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.