missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Demethyl Ricinine-13C3, TRC

Artikelnummer. 30358881
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358881 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2312471MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Demethyl Ricinine-13C3
CAS 1391053-00-1
Molekylær formel C413C3H6N2O2
Mængde 1 mg
Synonym 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile-13C3, 1,2-Dihydro-4-methoxy-2-oxonicotinonitrile-13C3, 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine-13C3, 4-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile-13C3, N-Demethylricinine-13C3
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O2/c1-11-6-2-3-9-7(10)5(6)4-8/h2-3H,1H3,(H,9,10)/i2+1,3+1,6+1
SMIL CO[13C]1=C(C#N)C(=O)N[13CH]=[13CH]1
IUPAC navn 4-methoxy-2-oxo-(4,5,6-^{13}C_{3})1H-pyridine-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 153.11
Formel vægt 153.053
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.