Få mere at vide
N-Demethyl Ondansetron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one (N-Demethylondansetron) |
| CAS | 99614-14-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H17 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3RS)-3-[(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. H (EP), N-Demethylondansetron |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-18-8-9-20(11)10-12-6-7-15-16(17(12)21)13-4-2-3-5-14(13)19-15/h2-5,8-9,12,19H,6-7,10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nccn1CC2CCc3[nH]c4ccccc4c3C2=O |
| IUPAC navn | 3-[(2-methylimidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydrocarbazol-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.34 |
| Vis mere |