missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Demethyl Olanzapine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desmethylolanzapine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4S/c1-11-10-12-15(20-8-6-17-7-9-20)18-13-4-2-3-5-14(13)19-16(12)21-11/h2-5,10,17,19H,6-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 298.1252 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?