Få mere at vide
N-Demethyl Lincomycin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Demethyl Lincomycin hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32N2O6S.ClH/c1-4-5-9-6-10(18-7-9)16(24)19-11(8(2)20)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-3;/h8-15,17-18,20-23H,4-7H2,1-3H3,(H,19,24);1H/t8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,17-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 428.1748 |
| Procent renhed | >95% |