missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30006368
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
5 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30006368 50 mg -
30004703 5 mg -
30003427 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006368 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29300050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1246638-08-3
Molekylær formel C26 H34 N2 O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 491.02
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]amino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrobromide (1:1)
IUPAC navn 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one;hydrochloride
SMIL Cl.COc1cc2CCN(CCCNC[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 50 mg
Formel vægt 490.2234
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.