Få mere at vide
N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Demethyl Ivabradine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N2O5.ClH/c1-30-22-11-17-6-9-28(26(29)14-18(17)12-23(22)31-2)8-5-7-27-16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20;/h11-13,15,20,27H,5-10,14,16H2,1-4H3;1H/t20-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 490.2234 |