Få mere at vide
N-(Demethyl Formate) Oxibendazole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxibendazole-amine Hydrochloride |
| CAS | 1538624-34-8 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazol-2-amine, 6-propoxy-, hydrochloride (1:1), Oxibendazole-amine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O.ClH/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13);1H |
| SMIL | Cl.CCCOc1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| IUPAC navn | 5-propoxy-1H-benzimidazol-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.69 |
| Formel vægt | 227.0825 |