Få mere at vide
N-Demethyl Erythromycin A (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Demethylerythromycin A |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,44)29(40)19(4)26(38)17(2)15-34(8,43)31(50-33-27(39)23(37-11)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-35(9,45-12)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,37,39-41,43-44H,13-16H2,1-12H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1 |
| Formel vægt | 719.4456 |