Få mere at vide
N-Demethyl Chlordiazepoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norchlordiazepoxide |
| CAS | 7722-15-8 |
| Molekylær formel | C15 H12 Cl N3 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Amino-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, 7-Chloro-2-amino-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine 4-oxide, Demethylchlordiazepoxide, Desmethylchlordiazepoxide, N-Demethylchlordiazepoxide, N-Desmethylchlordiazepoxide, Norchlordiazepoxide, Ro 5-0883 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClN3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)19(20)9-14(17)18-13/h1-8H,9H2,(H2,17,18) |
| SMIL | NC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=[N+]([O-])C1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 7-chloro-4-oxido-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.73 |
| Formel vægt | 285.0669 |