Få mere at vide
N-Demethoxy Linuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methyl urea |
| CAS | 3567-62-2 |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl2 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Urea, 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methylurea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea, 1-Methyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 3,4-DCPMU, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methylurea, DCPMU, Monomethyldiuron, N-Demethoxylinuron, N-Methyl-N'-(3,4-dichlorophenyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2N2O/c1-11-8(13)12-5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13) |
| SMIL | CNC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dichlorophenyl)-3-methylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.07 |
| Formel vægt | 218.0014 |