missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Dehydroxyzileuton, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea |
| CAS | 171370-49-3 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea, (1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-urea, A 66193, Abbott 66193, N-Dehydroxyzileuton |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS/c1-7(13-11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)15-10/h2-7H,1H3,(H3,12,13,14) |
| SMIL | CC(NC(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| IUPAC navn | 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.29 |
| Formel vægt | 220.067 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?