missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Deethyl Dorzolamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30362006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362006 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22855510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dorzolamide Impurity D
CAS 164455-27-0
Molekylær formel C8 H12 N2 O4 S3 . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-amino-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, monohydrochloride, (4S,6S)- (9CI), Dorzolamide Related Compound D (USP), (4S,6S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide Hydrochloride, N-Desethyl Dorzolamide HCl
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O4S3.ClH/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12;/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14);1H/t4-,6-;/m0./s1
SMIL Cl.C[C@H]1C[C@H](N)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
IUPAC navn (4S,6S)-4-amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 332.85
Formel vægt 331.9726
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.