Få mere at vide
N-Deethyl Dorzolamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dorzolamide Impurity D |
| CAS | 164455-27-0 |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O4 S3 . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-amino-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, monohydrochloride, (4S,6S)- (9CI), Dorzolamide Related Compound D (USP), (4S,6S)-4-Amino-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide Hydrochloride, N-Desethyl Dorzolamide HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O4S3.ClH/c1-4-2-6(9)5-3-7(17(10,13)14)15-8(5)16(4,11)12;/h3-4,6H,2,9H2,1H3,(H2,10,13,14);1H/t4-,6-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@H]1C[C@H](N)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | (4S,6S)-4-amino-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.85 |
| Formel vægt | 331.9726 |