missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Deethoxymethyl Chlorfenapyr, TRC

Artikelnummer. 30356662
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356662 50 mg
30354515 25 mg
30354930 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30356662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22849850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 122454-29-9
Molekylær formel C12 H5 Br Cl F3 N2
Molekylvægt (g/mol) 349.53
Synonym 1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-, 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile, 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyrrole, 4-Bromo-2-(p-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile, AC 303268, CL 303268, Econea, Econea 028, Tralopyril
IUPAC navn 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
SMIL FC(F)(F)c1[nH]c(c2ccc(Cl)cc2)c(C#N)c1Br

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tralopyril
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H5BrClF3N2/c13-9-8(5-18)10(19-11(9)12(15,16)17)6-1-3-7(14)4-2-6/h1-4,19H
Formel vægt 347.9277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.