Få mere at vide
n-Decyltrimethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11343866
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343866 100 g 100g
11333866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16966.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5575-48-4 | C13H30O3Si | 262,47 g/mol
n-Decyltrimethoxysilan anvendes som et koblingsmiddel og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser n-Decyltrimethoxysilan anvendes som et
koblingsmiddel og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5575-48-4
Molekylær formel C13H30O3Si
Molekylvægt (g/mol) 262.47
MDL nummer MFCD00069135
InChI nøgle KQAHMVLQCSALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyltrimethoxysilane, decyltrimethoxysilan, trimethoxydecylsilane, decyl trimethoxy silane, silane,decyltrimethoxy, decyl-trimethoxysilane
PubChem CID 2758023
IUPAC navn decyl(trimethoxy)silan
SMIL CCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 102 °C til 106 °C (3,5 mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Decyltrimethoxysilane
Smeltepunkt -37 °C
Mængde 100 g
Beilstein 8625082
Flammepunkt 117 °C (242 °F)
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 262.47
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.422
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Decyltrimethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: decyl Trimethoxysilane