Få mere at vide
n-Decyltrimethoxysilan, 97%
Beskrivelse
n-Decyltrimethoxysilan anvendes som et koblingsmiddel og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
koblingsmiddel og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 102°C to 106°C (3.5mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | n-Decyltrimethoxysilane |
| Smeltepunkt | -37°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 8625082 |
| Flammepunkt | 117°C (242°F) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 262.47 |
| Procent renhed | 98% |
| Brydningsindeks | 1.422 |
| Vis mere |