Få mere at vide
n-Decyltriethoxysilan, 98%
Artikelnummer. 11323866
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323866 100 g 100g
11313866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16965.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 2943-73-9 | C16H36O3Si | 304,546 g/mol
n-Decyltriethoxysilan anvendes som koblingsmiddel og som et kemisk additiv. Det bruges også som mellemprodukt til OLED, lægemidler og i kosmetik. Det bruges i mange industrier som klæbemidler, belægninger, råolie, glasfibre, fyldstofbehandling, polymermodifikation, trykning, elastomerer, tætningsmidler, tekstiler og termoplast.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Decyltriethoxysilan anvendes som koblingsmiddel og som et kemisk additiv. Det bruges også som mellemprodukt til OLED, lægemidler og i kosmetik. Det bruges i mange industrier som klæbemidler, belægninger, råolie, glasfibre, fyldstofbehandling, polymermodifikation, trykning, elastomerer, tætningsmidler, tekstiler og termoplast.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2943-73-9
Molekylær formel C16H36O3Si
Molekylvægt (g/mol) 304.546
MDL nummer MFCD00069132
InChI nøgle BAAAEEDPKUHLID-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyltriethoxysilane, decyl triethoxy silane, silane, decyltriethoxy
PubChem CID 76261
IUPAC navn decyl(triethoxy)silan
SMIL CCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 150 °C (8 mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Decyltriethoxysilane
Mængde 100 g
Lineær formel CH3(CH2)9Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2413155
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 304.55
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.422
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.879