Få mere at vide
n-decyltrichlorosilan, 97%
Artikelnummer. 11397635
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397635 50 g 50g
11387635 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05912.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13829-21-5 | C10H21Cl3Si | 275,713 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13829-21-5
Molekylær formel C10H21Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 275.713
MDL nummer MFCD00013600
InChI nøgle HLWCOIUDOLYBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyltrichlorosilane, trichloro decyl silane, n-decyltrichlorosilane, silane, trichlorodecyl, acmc-209chi, trichloro n-decyl silane, trichloro decyl silane #
PubChem CID 83764
IUPAC navn trichlor(decyl)silan
SMIL CCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 133 °C til 137 °C (5 mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Decyltrichlorosilane
Mængde 50 g
Lineær formel CH3(CH2)9SiCl3
FN nummer UN2987
Beilstein 1749722
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Formel vægt 275.72
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.452
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.049