Få mere at vide
N-Decylaminoethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Decylaminoethanol |
| CAS | 15196-28-8 |
| Molekylær formel | C12H27NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(Decylamino)ethanol, N-Decyl Ethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11-12-14/h13-14H,2-12H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCNCCO |
| IUPAC navn | 2-(decylamino)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.35 |
| Formel vægt | 201.2093 |