Få mere at vide
n-Decylamin, 99%
Artikelnummer. 10606624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606624 50 g Glasflaske 50g
10008622 10 g Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10606624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111920500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2016-57-1 | C10H23N | 157,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2016-57-1
Molekylær formel C10H23N
Molekylvægt (g/mol) 157.30
MDL nummer MFCD00008149
InChI nøgle MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amine
PubChem CID 8916
IUPAC navn decan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decylamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 12 °C til 15 °C
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 0.7870g/mL
Kogepunkt 216 °C til 218 °C
Flammepunkt 85 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)9NH2
Brydningsindeks 1,4350 til 1,437
Mængde 50 g
Beilstein 04, 199
Specifik vægtfylde 0.787
Formel vægt 157.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske