Få mere at vide
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate |
| CAS | 15163-36-7 |
| Molekylær formel | C15 H33 N O3 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-Decanaminium, N,N-dimethyl-N-(3-sulfopropyl)-, inner salt, Ammonium, decyldimethyl(3-sulfopropyl)-, hydroxide, inner salt (8CI), 3-(Decyldimethylammonio)propane-1-sulfonate, 3-(Decyldimethylammonio)propanesulfonate, 3-(Decyldimethylammonio)propanesulfonate inner salt, 3-(N-Decyl-N,N-dimethylammonio)-1-propanesulfonate, Anzergent 3-10, DeDAPS, N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, N-Decylsulfobetaine, SB 10, SB 10 (onium compound), SB 3-10, Sulfobetaine 10, Zwittergent 3-10 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H33NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(2,3)14-12-15-20(17,18)19/h4-15H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-[decyl(dimethyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.49 |
| Formel vægt | 307.2181 |