Få mere at vide
N-decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat, 98 %
Artikelnummer. 15587039 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15587039 100 g 100g
15567039 5 g 5g
15577039 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15587039 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459681000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15163-36-7 | C15H33NO3S | 307,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15163-36-7
Molekylær formel C15H33NO3S
Molekylvægt (g/mol) 307.49
MDL nummer MFCD00036908
InChI nøgle WKALLSVICJPZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-decyldimethylammonio propane-1-sulfonate, n-decyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, sulfobetaine 10, caprylyl sulfobetaine, 3-decyldimethylammonio propanesulfonate, zwittergent 3-10 detergent, capryl sultaine, zwittergent 310, 3-decyl dimethyl ammonio propane-1-sulfonate, 3-decyldimethylamino propanesulfonic acid
PubChem CID 161111
IUPAC navn 3-[decyl(dimethyl)azaniumyl]propan-1-sulfonat
SMIL CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Smeltepunkt 229,0 °C
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar farveløs opløsning
Formel vægt 307.5
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.