Få mere at vide
n-Decyl-d21-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Decylamine-D21 |
| CAS | 785003-01-2 |
| Molekylær formel | C10 D21 H2 N |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Decan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-d21-amine (9 CI), 1-Decan-d21-amine, 1-Decylamine-D21, n-Decyl-d21-amine |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-11H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosadeuteriodecan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.4257 |
| Formel vægt | 178.3149 g/mol |
| Vis mere |