Få mere at vide
n-Decylacetat, 98%
Artikelnummer. 11413098
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413098 250 g 250g
11478750 500 g 500g
11403098 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18814.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-17-4 | C12H24O2 | 200,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-17-4
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.32
MDL nummer MFCD00026538
InChI nøgle NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decyl acetate, acetic acid, decyl ester, n-decyl ethanoate, 1-decanol acetate, decyl ethanoate, acetate c 10, decanyl acetate, 1-decyl acetate, acetic acid n-decyl ester, decanol acetate
PubChem CID 8167
IUPAC navn decylacetat
SMIL CCCCCCCCCCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decyl acetate
Tæthed 0.867
Kogepunkt 244 °C
Flammepunkt 125 °C (257 °F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 250 g
Beilstein 1762123
Formel vægt 200.32
Procent renhed 98%