Få mere at vide
n-Decyl-9,9,10,10,10-d5 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Decanol-9,9,10,10,10-D5 |
| CAS | 57368-00-0 |
| Molekylær formel | C10 D5 H17 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Decan-9,9,10,10,10-d5-ol (9 CI), 9,9,10,10,10-Pentadeuteriodecan-1-ol, 1-Decanol-9,9,10,10,10-d5, n-Decyl-9,9,10,10,10-d5 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCO |
| IUPAC navn | 9,9,10,10,10-pentadeuteriodecan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.3119 |
| Formel vægt | 163.1984 g/mol |
| Vis mere |