Få mere at vide
n-Decyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Decanol-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 57367-97-2 |
| Molekylær formel | C10H18D4O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Decan-1,1,2,2-d4-ol (9CI), 1,1,2,2-Tetradeuteriodecan-1-ol, 1-Decanol-1,1,2,2-d4, 1-Decanol-1,1,2,2-D4, n-Decyl-1,1,2,2-d4 alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3/i9D2,10D2 |
| SMIL | CCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | decan-1,1,2,2-d4-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.31 |
| Formel vægt | 162.19 |