Få mere at vide
N-Dechlorethyl Cyclofhosphamid, TRC
Artikelnummer. 30133437
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133437 10 mg
30006989 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133437 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22640010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36761-83-8
Molekylær formel C5 H12 Cl N2 O2 P
Molekylvægt (g/mol) 198.59
Synonym 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N-(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, 2-(2-Chloroethylamino)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, 3-Dechloroethylifosfamide, Asta 4968, Dechloroethylcyclophosphamide, Monochloroethylcyclophosphamide, N-Dechloroethylcyclophosphamide, (2RS)-2-[(2-Chloroethyl)amino]-1,3,2λ5-oxazaphosphinan-2-one
IUPAC navn N-(2-chlorethyl)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazafosfinan-2-amin
SMIL ClCCNP1(=O)NCCCO1
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Dechloroethyl Cyclophosphamide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12ClN2O2P/c6-2-4-8-11(9)7-3-1-5-10-11/h1-5H2,(H2,7,8,9)
Formel vægt 198.0325
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.